Learn More
Human Transferrin Antibody, R&D Systems™
Goat Antibody
197.40 € - 484.05 €
Spezifikation
| Antigen | Transferrin |
|---|---|
| Verdünnung | Western Blot 0.1 ug/mL |
| Anwendungen | Western Blot |
| Konjugat | Unconjugated |
| Wirtsspezies | Goat |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18724069
![]() |
R&D Systems
AF2914-SP |
25 μg |
209.00 € 197.40 € / 25 Mikrogramm Sparen 11.60 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18730848
![]() |
R&D Systems
AF2914-100 |
100 μg |
512.00 € 484.05 € / 100 Mikrogramm Sparen 27.95 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Transferrin specifically detects Transferrin in Human samples. It is validated for Western Blot.Spezifikation
| Transferrin | |
| Western Blot | |
| Goat | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| 7018 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
| Western Blot 0.1 ug/mL | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| ApoTransferrin, Beta-1 metal-binding globulin, DKFZp781D0156, EC 3.4.21, HoloTransferrin, PRO1557, PRO2086, serotransferrin, Siderophilin, TF, transferrin | |
| Human plasma-derived | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects Human Transferrin in ELISAs. Detects human Transferrin and Apo-Transferrin in Western blots. |