Learn More
Abnova™ Human TSPAN1 Partial ORF (NP_005718, 110 a.a. - 211 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_005718 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 10103 |
Molekulargewicht | 36.96kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16161856
|
Abnova™
H00010103-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16151856
|
Abnova™
H00010103-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the transmembrane 4 superfamily, also known as the tetraspanin family. Most of these members are cell-surface proteins that are characterized by the presence of four hydrophobic domains. The proteins mediate signal transduction events that play a role in the regulation of cell development, activation, growth and motility. [provided by RefSeq]
Sequence: YTTMAEHFLTLLVVPAIKKDYGSQEDFTQVWNTTMKGLKCCGFTNYTDFEDSPYFKENSAFPPFCCNDNVTNTANETCTKQKAHDQKVEGCFNQLLYDIRTNSpezifikation
NP_005718 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.96kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
9030418M05Rik/NET-1/RP11-322N21.1/TSPAN-1 | |
TSPAN1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
10103 | |
TSPAN1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
YTTMAEHFLTLLVVPAIKKDYGSQEDFTQVWNTTMKGLKCCGFTNYTDFEDSPYFKENSAFPPFCCNDNVTNTANETCTKQKAHDQKVEGCFNQLLYDIRTN | |
RUO | |
TSPAN1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |