Learn More
STEMCELL Technologies Hyaluronidase
Artikelnummer. 17109281
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
300.000 U
50.000 U
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 17109281
Marke: STEMCELL Technologies 07462
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
For hydrolysis of hyaluronic acid
  • Hyaluronidase is a polysaccharidase consisting of a single polypeptide chain of 450 amino acid residues and contains four disulfide bonds
  • Hyaluronidase is glycosylated and contains 5% mannose and 2.17% glucosamine (Borders & Raftery)
  • Hyaluronidase cleaves endo-N-acetlyhexosaminic bonds in hyaluronic acid and chondroitin sulfate A and C to tetrasaccharide residues, as hyaluronic acid and chondroitin sulfate are often found in connective tissues
  • Hyaluronidase is frequently used with other proteases such as collagenase
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hydrolysis of Hyaluronic Acid
Menge 300.000 U
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.