Learn More
Cole-Parmer™ Zubehör für Hybridisierungsinkubator, Röhrchenträger
Zubehör für die HB-1D-Einheit
282.00 € - 307.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Röhrchenträger |
---|---|
Enthält | Ohne Klemmen |
Aufnahmevermögen | 15 mL Tubes, 50 mL Tubes |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für einen höheren Durchsatz kleinerer Proben |
Länge (metrisch) | 205 mm |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11583849
|
Cole-Parmer™
39455-24 |
HI-200 Hybridization Incubators |
282.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12833386
|
Cole-Parmer™
39455-18 |
HI-200D Hybridization Incubators |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Descrizione
- Röhrchenhalter mit Klemmen zur Aufnahme von 16 x 15 oder 8 x 50 ml-Röhrchen erhältlich
- Ideal für einen höheren Durchsatz kleinerer Proben
Specifica
Röhrchenträger | |
15 mL Tubes, 50 mL Tubes | |
205 mm | |
1.3 in. |
Ohne Klemmen | |
Für einen höheren Durchsatz kleinerer Proben | |
8.07 Zoll | |
32 mm |