Learn More
Cytiva HyClone™ Minimal Essential Medium mit Earle's (MEM/EBSS), Pulver
25.60 € - 153.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | cGMP und ISO 9001:2000 |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit |
Form | Pulver |
Sterilization Method | Nicht steril |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11511791
|
Cytiva
SH30008.03 |
MEM/EBSS mit L-Glutamin | 10 L |
25.60 €
10 Liter |
Verfügbar ab: 03-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10106543
|
Cytiva
SH30008.04 |
MEM/EBSS mit L-Glutamin | 50 l |
153.00 €
50 Liter |
Verfügbar ab: 03-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11978075
|
Cytiva
SH30050.02 |
MEM/EBSS mit L-Glutamin, nicht essentielle Aminosäuren | 2 x 5 L |
39.80 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11551821
|
Cytiva
SH30050.03 |
MEM/EBSS mit L-Glutamin, nicht essentielle Aminosäuren | 10 L |
36.20 €
10 Liter |
Verfügbar ab: 03-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10094503
|
Cytiva
SH30050.04 |
MEM/EBSS mit L-Glutamin, nicht essentielle Aminosäuren | 50 l |
110.00 €
50 Liter |
Verfügbar ab: 03-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Unterstützen das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse mit dem HyClone™ Minimal Essential Medium mit Earle‘s (MEM/EBSS), das nach ISO 9001:2000-zertifizierten Verfahren hergestellt wird.
Spezifikation
cGMP und ISO 9001:2000 | |
2 °C bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit | |
Pulver | |
Nicht steril |