Learn More
Cytiva HyClone™ Newborn Bovine Serum, New Zealand Origin
Conformation Tested According to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA)
Marke: Cytiva SH30560.02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.15000kg
Beschreibung
- Sorgfältig gesammelt, verarbeitet und gefiltert in Neuseeland, um Schutz vor Rinderkrankheiten zu gewährleisten
Spezifikation
<10 Tage | |
Serum von neugeborenen Kälbern | |
Dreifach gefiltert durch aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm | |
≤ 25 EU/ml | |
HyClone™ |
Neuseeland | |
1000 mL | |
Keine | |
≤25 mg/dl | |
Konformitätsprüfungen der Europäischen Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln (EMEA) |