Learn More
Cytiva HyClone™ Newborn Bovine Serum, New Zealand Origin
Conformation Tested According to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA)
147.00 € - 176.46 €
Spezifikation
Age | <10 Tage |
---|---|
Herkunftsland | Neuseeland |
Produkttyp | Serum von neugeborenen Kälbern |
Menge | 1000 mL |
Sterilization Method | Dreifach gefiltert durch aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm |
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16675775
|
Cytiva
SH30560.02HI |
Hitzeinaktiviert |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16685775
|
Cytiva
SH30560.02NI |
Nicht bestrahlt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16665775
|
Cytiva
SH30560.02 |
Keine |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Carefully collected, processed, and filtered in New Zealand to ensure safety against bovine diseases
Spezifikation
<10 Tage | |
Serum von neugeborenen Kälbern | |
Dreifach gefiltert durch aufeinander folgende Filter mit einer Porengröße von 100 nm | |
≤25 mg/dl | |
Konformitätsprüfungen der Europäischen Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln (EMEA) |
Neuseeland | |
1000 mL | |
≤ 25 EU/ml | |
HyClone™ |