Learn More
Cytiva HyClone™RPMI 1640 Medien, Pulver
Unterstützt das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse. HyClone™ RPMI 1640 -Medien, Pulver wird mit ISO9001-zertifizierten Prozessen hergestellt.
Marke: Cytiva SH30011.04
Weitere Details : Netto-Gewicht : 50.00000kg
Beschreibung
- Qualitativ hochwertige klassische Medienzubereitungen in bequemen Verpackungskonfigurationen
- Hergestellt in cGMP-(21 CFR 820) -konformen und ISO9001 -zertifizierten Einrichtungen
- Präzise Herstellungsprozesse gewährleisten kontinuierliche Chargenkonsistenz.
Spezifikation
cGMP und ISO 9001:2000 | |
Pulver | |
Nicht steril | |
Kein Natriumhydrogencarbonat |
2 °C bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit | |
RPMI 1640 mit L-Glutamin | |
Glutamin | |
50 l |