Learn More
Cytiva HyClone™RPMI 1640 Medien, Pulver
Unterstützt das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse. HyClone™ RPMI 1640 -Medien, Pulver wird mit ISO9001-zertifizierten Prozessen hergestellt.
35.75 € - 117.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | cGMP und ISO 9001:2000 |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit |
Form | Pulver |
Produkttyp | RPMI 1640 mit L-Glutamin |
Sterilität | Nicht steril |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11958075
|
Cytiva
SH30011.02 |
2 x 5 L |
39.55 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11501801
|
Cytiva
SH30011.04 |
50 l |
117.00 €
50 Liter |
Verfügbar ab: 02-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11591791
|
Cytiva
SH30011.03 |
10 L |
35.75 €
10 Liter |
Verfügbar ab: 02-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Qualitativ hochwertige klassische Medienzubereitungen in bequemen Verpackungskonfigurationen
- Hergestellt in cGMP-(21 CFR 820) -konformen und ISO9001 -zertifizierten Einrichtungen
- Präzise Herstellungsprozesse gewährleisten kontinuierliche Chargenkonsistenz.
Spezifikation
cGMP und ISO 9001:2000 | |
Pulver | |
Nicht steril | |
Kein Natriumhydrogencarbonat |
2 °C bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit | |
RPMI 1640 mit L-Glutamin | |
Glutamin |