Learn More
Cole-Parmer™ Hydrion pH-Indikatorstreifen
Cole-Parmer Hydrion pH-Indikatorstreifen, pH-Bereich:1 bis 14, Farbanzeige:Ja, Format:Streifen, zur Verwendung mit:Sofortiger pH-Test; umfasst:100 Dip-Sticks und eine praktische, passende Farbkarte, Menge:100/Packung
Marke: Cole-Parmer™ 59200-10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Cole-Parmer Hydrion pH-Indikatorstreifen, pH-Bereich:1 bis 14, Farbanzeige:Ja, Format:Streifen, zur Verwendung mit:Sofortiger pH-Test; umfasst:100 Dip-Sticks und eine praktische, passende Farbkarte, Menge:100/Packung
Spezifikation
Ja | |
Streifen | |
100 Dip-Sticks und eine handliche Farbkarte | |
pH-Indikatorstreifen |
1 bis 14 | |
Sofortiger pH-Test | |
100/Packung |