Learn More
Cole-Parmer™ Hydrion pH-Indikatorstreifen
Cole-Parmer Hydrion pH-Indikatorstreifen, pH-Bereich:1 bis 14, Farbanzeige:Ja, Format:Streifen, zur Verwendung mit:Sofortiger pH-Test; umfasst:100 Dip-Sticks und eine praktische, passende Farbkarte, Menge:100/Packung
21.70 € - 31.45 €
Spezifikation
Farbanzeige | Ja |
---|---|
Format | Streifen |
Enthält | 100 Dip-Sticks und eine handliche Farbkarte |
Menge | 100/Packung |
Typ | pH-Indikatorstreifen |
Produktcode | Marke | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11779899
|
Cole-Parmer™
59200-14 |
5 bis 9 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11765318
|
Cole-Parmer™
59200-10 |
1 bis 14 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Cole-Parmer Hydrion pH-Indikatorstreifen, pH-Bereich:1 bis 14, Farbanzeige:Ja, Format:Streifen, zur Verwendung mit:Sofortiger pH-Test; umfasst:100 Dip-Sticks und eine praktische, passende Farbkarte, Menge:100/Packung
Spezifikation
Ja | |
100 Dip-Sticks und eine handliche Farbkarte | |
pH-Indikatorstreifen |
Streifen | |
100/Packung |