Learn More
Hydroxyzine pamoate, MedChemExpress
Beschreibung
Hydroxyzine pamoate is a histamine H1-receptor antagonist.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydroxyzine pamoate |
| CAS | 10246-75-0 |
| Farbe | Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C44H43ClN2O8 |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 250 mg/mL (327.54 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C4C=CC=CC4=C1)O.ClC5=CC=C(C(N6CCN(CCOCCO)CC6)C7=CC=CC=C7)C=C5 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 763.27 |
| Formelmasse | 763.27 |
| Mehr anzeigen |