Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18-HPLC-Säulen mit Selektivität
Verwenden Sie diese ultrareinen Säulen mit Endkappe auf Silikabasis, um eine außergewöhnliche Peakschärfe und Auflösung für HPLC- und LC/MS-Analysen mit generischen Gradienten zu erzielen
Marke: Thermo Scientific™ 25005-259070
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Erzielen Sie mit den Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC-Säulen bei HPLC- und LC/MS-Anwendungen eine ausgezeichnete Peakform und Auflösung. Die auf hochreinem Silika basierten Säulen mit Endkappe weisen dank der Verwendung von generischen Gradienten mit C18-Selektivität ein deutlich verringertes Peaktailing auf. Dank ihrer ausgezeichneten Auflösung, Effizienz und Empfindlichkeit liefern die Hypersil GOLD Säulen zuverlässig qualitativ hochwertige Analysedaten.
Neuartige Bindung- Proprietäre Derivatisierung und End-Kappung
- C18 (USP L1) Selektivität
- Robustes Leistungsverhalten bei hohem pH-Wert
- Ausgezeichnete Säulenstabilität bei geringem pH-Wert
- Javeliv HTS-Säulen für Screening mit hohem Durchsatz
- Semi-präparative Säulen mit 12 μm-Partikeln lieferbar
Diese hochmodernen Säulen bieten eine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit und konsistente Trennung und erfüllen die Herausforderungen der modernen Chromatographie. Zwölf verschiedene Stoffe sind lieferbar, damit die Trennung optimiert und die Produktivität maximiert werden kann. Erhalt von hervorragenden Peak-Formen in der Umkehrphase, bei Ionenaustausch, HILIC oder Normalphasenchromatographie.
- Ausgezeichnete Peak-Symmetrie
- Enge Peaks für eine außergewöhnliche Effizienz
- Verbesserte Sensitivität und Auflösung
- Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für eine zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
- Lösungen für Screenings mit hohem Durchsatz
- 1.9, 3 und 5 μm große Partikel für alle Ansprüche bei der Trennung
Spezifikation
Preparative Column | |
250 mm | |
5 μm | |
175 Å | |
60°C | |
C18 Selectivity | |
Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |
10 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
1 to 11 | |
220 m²/g | |
L1 | |
Hypersil GOLD | |
11% | |
Yes |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.