Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ HS C8 HPLC-Säulen
Speziell für die pharmazeutische Analyse und Reinigung entwickelt.
Marke: Thermo Scientific™ 37205-154630
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Ideal für LC/MS-Anwendungen - Kein nachweisbares Bluten (wie unabhängig getestet)
- Äußerst stabil, um eine ausgezeichnete Reproduzierbarkeit von Lauf zu Lauf und von Charge zu Charge und eine lange Lebensdauer der Säule zu gewährleisten
- Skalierbar von der Analyse bis zur Vorbereitung
Spezifikation
C8 | |
150 mm | |
2 to 8 | |
60°C | |
C8 HS | |
Reversed Phase |
4.6 mm Innendurchmesser | |
5 μm | |
100 Å | |
L7 | |
Silica | |
Reversed Phase |