Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS Drop-in Guard Cartridges
Drop-in guard cartridges offer convenience, economy and effective protection for extending column lifetime
301.00 €
Spezifikation
Partikelgröße | 3 μm |
---|---|
Länge (metrisch) | 10 mm |
Stationäre Phase | C1 |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10187454
|
Thermo Scientific™
30503-012101 |
2.1 mm | 3 μm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10679285
|
Thermo Scientific™
30503-014001 |
4.6 mm | 3 μm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
- Available in packs of 4
Features of the SAS (C1) Solid Phase
- A short alkyl chain reversed phase material with selectivity for polar and multifunctional compounds
- Least retentive Hypersil phase
- Useful for ion-pair separations
Spezifikation
3 μm | |
10 mm | |
C1 |