Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C8 HPLC-Säulen
Kohlenstoffbeladung: 8 %; Porengröße: 190 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 22205-102130
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
High quality, highly pure silica columns.
Spezifikation
2.1 mm | |
5 μm | |
190 Å | |
L7 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
100 mm | |
2 bis 9 | |
200 m²/g | |
C8 | |
8% | |
Ja |