Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C8 HPLC-Säulen
Hochwertige, hochreine Silika Säulen
517.45 € - 599.76 €
Spezifikation
Partikelgröße | 5 μm |
---|---|
pH | 2 to 9 |
Porengröße | 190 Å |
Oberfläche | 200 m²/g |
USP-Typ | L7 |
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10149474
|
Thermo Scientific™
22205-254030 |
5 μm | 4 mm | 250 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10713226
|
Thermo Scientific™
22205-052130 |
5 μm | 2.1 mm | 50 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10149204
|
Thermo Scientific™
22205-102130 |
5 μm | 2.1 mm | 100 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
High quality, highly pure silica columns.
Bestellinformation
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
5 μm | |
190 Å | |
L7 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |
2 to 9 | |
200 m²/g | |
C8 | |
8% | |
Yes |