Learn More
BUCHI I-180-Controller für Rotavapor R-80
Artikelnummer. 30000610 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Rotavapor R-80 I-100
Rotavapor R-80 V-80/180
Rotavapor R-80 V-80/180 Hausvakuum
Enthält:
Adapterkabel für I-180, I-100 Netzteil
Kommunikationskabel, Halter
Power-Pack:
Ventileinheit, Woulff-Flasche, Kommunikationskabel, Schläuche
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Enthält unitSize
30000610 Rotavapor R-80 V-80/180 Power-Pack: 1 Stück
30000645 Rotavapor R-80 V-80/180 Kommunikationskabel, Halter 1 Stück
30000632 Rotavapor R-80 V-80/180 Hausvakuum Ventileinheit, Woulff-Flasche, Kommunikationskabel, Schläuche 1 Stück
30000634 Rotavapor R-80 I-100 Adapterkabel für I-180, I-100 Netzteil 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30000610 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 11I1802
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die I-180 ist eine benutzerfreundliche Schnittstelle zur bequemen automatischen Regulierung Ihres Staubsaugers. Verbessern Sie die Kontrolle über den Verdampfungsprozess, indem Sie das gewünschte Vakuum einstellen und auf andere Betriebsmodi zugreifen.
  • Die funktionale Konstruktion erfüllt die wesentlichen Anforderungen der Vakuumregulierung
  • Spart Ressourcen durch die Steuerung der Vakuumpumpe
  • Hohe Langlebigkeit durch robustes und langlebiges Design
  • Anwenderfreundliche und intuitive Bedienung durch selbsterklärende Benutzeroberfläche
  • Einfache und genaue Vakuumregulierung
  • Relevante Informationen werden auf einen Blick angezeigt
  • Hohe Zuverlässigkeit durch zentrale Steuerung wichtiger Prozessparameter
  • Volle Prozesssteuerung durch Parameterüberwachung
  • Bewährte Technologie für wichtige Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Controller-Schnittstelle
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotavapor R-80 V-80/180
Enthält Power-Pack:
Name des Produkts