Learn More
BUCHI I-180 Controller for Rotavapor R-80
Artikelnummer. 30000632 Alle ansehen Buchi Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Rotavapor R-80 I-100
Rotavapor R-80 V-80/180
Rotavapor R-80 V-80/180 Hausvakuum
Enthält:
Adapterkabel für I-180, I-100 Netzteil
Kommunikationskabel, Halter
Power-Pack:
Ventileinheit, Woulff-Flasche, Kommunikationskabel, Schläuche
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Enthält unitSize
30000632 Rotavapor R-80 V-80/180 Hausvakuum Ventileinheit, Woulff-Flasche, Kommunikationskabel, Schläuche 1 Stück
30000610 Rotavapor R-80 V-80/180 Power-Pack: 1 Stück
30000645 Rotavapor R-80 V-80/180 Kommunikationskabel, Halter 1 Stück
30000634 Rotavapor R-80 I-100 Adapterkabel für I-180, I-100 Netzteil 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 30000632
Marke: BUCHI 11I1800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The I-180 is an easy-to-use interface for conveniently regulating your vacuum automatically. Increase control of the evaporation process by setting the desired vacuum and accessing other modes of operation.
  • Die funktionale Konstruktion erfüllt die wesentlichen Anforderungen der Vakuumregulierung
  • Spart Ressourcen durch die Steuerung der Vakuumpumpe
  • Hohe Langlebigkeit durch robustes und langlebiges Design
  • Anwenderfreundliche und intuitive Bedienung durch selbsterklärende Benutzeroberfläche
  • Einfache und genaue Vakuumregulierung
  • Relevante Informationen werden auf einen Blick angezeigt
  • Hohe Zuverlässigkeit durch zentrale Steuerung wichtiger Prozessparameter
  • Volle Prozesssteuerung durch Parameterüberwachung
  • Bewährte Technologie für wichtige Anwendungen
Spezifikation
Typ Controller Interface
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotavapor R-80 V-80/180 Hausvakuum
Enthält Ventileinheit, Woulff-Flasche, Kommunikationskabel, Schläuche