Learn More
BUCHI I-180 Controller for Rotavapor R-80
Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Rotavapor R-80 I-100
Rotavapor R-80 V-80/180
Rotavapor R-80 V-80/180 Hausvakuum
Enthält:
Adapterkabel für I-180, I-100 Netzteil
Kommunikationskabel, Halter
Power-Pack:
Ventileinheit, Woulff-Flasche, Kommunikationskabel, Schläuche
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die funktionale Konstruktion erfüllt die wesentlichen Anforderungen der Vakuumregulierung
- Spart Ressourcen durch die Steuerung der Vakuumpumpe
- Hohe Langlebigkeit durch robustes und langlebiges Design
- Anwenderfreundliche und intuitive Bedienung durch selbsterklärende Benutzeroberfläche
- Einfache und genaue Vakuumregulierung
- Relevante Informationen werden auf einen Blick angezeigt
- Hohe Zuverlässigkeit durch zentrale Steuerung wichtiger Prozessparameter
- Volle Prozesssteuerung durch Parameterüberwachung
- Bewährte Technologie für wichtige Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Controller Interface |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotavapor R-80 I-100 |
| Enthält | Adapterkabel für I-180, I-100 Netzteil |