Learn More
Invitrogen™ BacLight™ Red Bacterial Stain
BacLight™ Roter Bakterienfarbstoff
Marke: Invitrogen™ B35001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
BacLight grüner (Kat.-Nr. B-35000) und BacLight roter (Kat.-Nr. B-35001) Bakterienfarbstoff sind fluoreszierende Kennzeichnungsreagenzien zum Nachweis und zur Überwachung von Bakterien. Diese beiden Farbstoffe sind keine Nukleinsäure-Färbemittel. Bakterien, die mit dem BacLight grünen und BacLight roten Bakterienfarbstoff gefärbt wurden, weisen eine hellgrüne und rote Fluoreszenz (Absorption/Emission ∼ 480/516 bzw. ∼ 581/644 nm) auf, und können durch Verwendung der geeigneten Durchflusszytometriekanäle oder Fluoreszenzmikroskopiefilter gelöst werden. Die BacLight Bakterienfarbstoffe sind mit Formaldehyd- oder Alkoholfixierungsmethoden kompatibel.Spezifikation
Bakterien | |
Fluoreszent | |
Bakterienfärbemittel | |
488 | |
Röhrchen, Objektträger | |
Raumtemperatur |
Enthält 20 Fläschchen BacLight™ roter Bakterienfarbstoff (50 μg pro Fläschchen). Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer | |
Andere Etiketten oder Farbstoffe | |
Fest | |
BacLight™ | |
DMSO (Dimethylsulfoxid) |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.