Learn More
IBR2, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
IBR2 is a potent and specific RAD51 inhibitor and inhibits RAD51-mediated DNA double-strand break repair. IBR2 disrupts RAD51 multimerization, accelerates proteasome-mediated RAD51 protein degradation, inhibits cancer cell growth and induces apoptosis.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | IBR2 |
| CAS | 313526-24-8 |
| Farbe | Pink |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C24H20N2O2S |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (249.69 mM) |
| SMILES | O=S(N1C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)C4=C(C=CC=C4)C=C1)(CC5=CC=CC=C5)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 400.49 |
| Formelmasse | 400.49 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.