Learn More
IBT6A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16426086
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16426086 100 mg 100 Milligramm
16481677 50 mg -
16468217 5 mg 5 Milligramm
16425508 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16426086 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13036A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress IBT6A is an impurity of Ibrutinib. IBT6A can be used in synthesis of IBT6A Ibrutinib dimer and IBT6A adduct. Ibrutinib is a selective, irreversible Btk inhibitor with an IC50 of 0.5 nM.
IBT6A is an impurity of Ibrutinib. IBT6A can be used in synthesis of IBT6A Ibrutinib dimer and IBT6A adduct. Ibrutinib is a selective, irreversible Btk inhibitor with an IC50 of 0.5 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material IBT6A
CAS 1022150-12-4
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H22N6O
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (129.38 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES NC1=C2C(N([C@H]3CNCCC3)N=C2C4=CC=C(OC5=CC=CC=C5)C=C4)=NC=N1
Molekulargewicht (g/mol) 386.45
Formelmasse 386.45
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease