Learn More
Sampling Systems™ ID-Klebeband
Identifizieren Sie schnell den Status eines Containers, um zu verhindern, dass dieser versehentlich verwendet wird. Sampling Systems™ ID-Klebeband ermöglicht die einfache Beschriftung von Behältern, Paletten und Beuteln mit gut sichtbarem Klebeband.
58.95 €
Spezifikation
Beschreibung | Mittelstarkes Klebeband |
---|---|
Farbe | Rot |
Produkttyp | Beschriftetes ID-Klebeband |
Anzahl pro Packung | 10/Packung |
Dimensions (LxW) | 66 x 50 mm |
Produktcode | Marke | Anzeigetext | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzeigetext | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12774758
|
Sampling Systems™
8221A-02 |
66 mm lange Klebebandrolle mit der Beschriftung „Probenahme“ |
58.95 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15869501
|
Sampling Systems™
8221A-01 |
66 mm lange Klebebandrolle mit der Beschriftung „Quarantäne“ |
58.95 €
10 Rollen |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15879501
|
Sampling Systems™
8221A-03 |
66 mm lange Klebebandrolle mit der Beschriftung „Freigegeben“ |
58.95 €
10 Rollen |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15889501
|
Sampling Systems™
8221A-04 |
66 mm lange Klebebandrolle mit der Beschriftung „Abgelehnt“ |
58.95 €
10 Rollen |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Verwendung mit Standard-Bandspender
- Hochfester Klebstoff
- 10 Rollen pro Karton
Spezifikation
Mittelstarkes Klebeband | |
Beschriftetes ID-Klebeband | |
66 x 50 mm | |
50 mm |
Rot | |
10/Packung | |
66 mm |