Learn More
Idarubicin hydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
Idarubicin hydrochloride is an anthracycline antileukemic drug. It inhibits the topoisomerase II interfering with the replication of DNA and RNA transcription. Idarubicin hydrochloride inhibits the growth of bacteria and yeasts.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Idarubicin hydrochloride |
| CAS | 57852-57-0 |
| Farbe | Orange |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C26H28ClNO9 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 4-Demethoxydaunorubicin hydrochloride |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 83.33 mg/mL (156.06 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC(C(C(C1=CC=CC=C21)=O)=C3C2=O)=C4[C@H](C[C@@](C(C)=O)(O)CC4=C3O)O[C@@](O[C@@H](C)[C@H]5O)([H])C[C@@H]5N.Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 533.95 |
| Mehr anzeigen |