Learn More
IDF-11774, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484438
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16484438 10 mg -
16430757 50 mg -
16427167 5 mg 5 Milligramm
16421159 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16484438 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY111387
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress IDF-11774 is a novel hypoxia-inducible factor α (HIFα)-1 inhibitor with an IC50 of 3.65 μM.
IDF-11774 is a novel hypoxia-inducible factor α (HIFα)-1 inhibitor with an IC50 of 3.65 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material IDF-11774
CAS 1429054-28-3
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H32N2O2
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 60 mg/mL (162.82 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CN1CCN(C(COC2=CC=C(C3(C4)CC5CC4CC(C5)C3)C=C2)=O)CC1
Molekulargewicht (g/mol) 368.51
Formelmasse 368.51
Reinheit (%) 95.37%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease