Learn More
IDO-IN-3, MedChemExpress
Beschreibung
IDO-IN-3 is a potent indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor with an IC50 of 290 nM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | IDO-IN-3 |
| CAS | 2070018-30-1 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C11H12BrFN6O2 |
| Menge | 10 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 27.5 mg/mL (76.57 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O/N=C(NC1=CC(Br)=C(F)C=C1)\C2=NON=C2NCCN |
| Molekulargewicht (g/mol) | 359.15 |
| Formelmasse | 359.15 |
| Mehr anzeigen |