Learn More
IDO5L, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491776
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
500 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16491776 500 mg 500 Milligramm
16486738 10 mg 10 Milligramm
16482817 50 mg -
16436876 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491776 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15683
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress IDO5L is a potent indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor with an IC50 of 67 nM.
IDO5L is a potent indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor with an IC50 of 67 nM.
Specifications
Chemischer Name oder Material IDO5L
CAS 914471-09-3
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H7ClFN5O2
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 52 mg/mL (191.43 mM)
SMILES ON/C(C1=NON=C1N)=N/C2=CC=C(F)C(Cl)=C2
Molekulargewicht (g/mol) 271.64
Formelmasse 271.64
Reinheit (%) 95.06%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death