Learn More
Invitrogen™ IGFBP6 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
652.00 € - 2640.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse P24592 |
---|---|
Assay-Empfindlichkeit: | 150 pg/mL |
Assay | Festphasen-Sandwich-ELISA |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15445023
|
Invitrogen™
EHIGFBP6 |
96 Test-Kit |
652.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 12-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17175469
|
Invitrogen™
EHIGFBP6X5 |
5 x 96 Tests |
2640.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The Human Insulin-like Growth Factor Binding Protein 6 (Hu IGFBP6) ELISA quantitates Hu IGFBP6 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IGFBP6. Principle of the method The Human IGFBP6 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
IGFBP6 encodes for a 216-amino acid protein with a calculated molecular weight of 22,847. The protein was found to be an autocrine growth inhibitor. Recombinant IGFBP6 was shown to inhibit growth of HaCat cells and other keratinocyte cell lines.Spezifikation
Gehäuse P24592 | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Gehäuse IBP6 | |
< 10 % | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
150 pg/mL | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-1, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
3489 | |
< 12 % | |
HRP | |
Signaltransduktion | |
Gehäuse IBP6 | |
1 Std 20 Min |