Learn More
IKK-IN-1, MedChemExpress
Catalog No. 16445898
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
16445898 10 mg 10 Milligramm
16441389 1 mg -
16438537 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Catalog No. 16445898 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13873
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress IKK-IN-1 is an inhibitor of IKK extracted from patent WO2002024679A1, compound example 18-13.
IKK-IN-1 is an inhibitor of IKK extracted from patent WO2002024679A1, compound example 18-13.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material IKK-IN-1
CAS 406211-06-1
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H26ClN3O4
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (77.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=C(CO1)C(C3CCNCC3)=CC(C(C(O)=CC=C4)=C4OCC5CC5)=N2.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 431.91
Formelmasse 431.91
Reinheit (%) 95.04%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation