Learn More
IL-1RL1/ST2 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00 € - 349.00 €
Spezifikation
Antigen IL-1RL1/ST2
Konzentration 650 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30233708
Unterlagen ansehen
Proteintech
30194-1-AP-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
145.00 €
129.00 € / 20 Mikroliter
Sparen 16.00 €
11% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30236939
Unterlagen ansehen
Proteintech
30194-1-AP-150UL
150 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
410.00 €
349.00 € / 150 Mikroliter
Sparen 61.00 €
14% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The IL-1RL1/ST2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human IL-1RL1/ST2. This antibody recognizes human antigen. The IL-1RL1/ST2 antibody has been validated for the following applications: WB, FC, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
IL-1RL1/ST2
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human
DER4; FIT-1; MGC32623; ST2; ST2L; ST2V; T1
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
650 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
9173
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.