Learn More
IL-4 Rat, APC, Clone: MP4-25D2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB82-APC-25Tests
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922548
  • 124.00 € / 25 Tests
Verfügbar ab: 19-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
IL-4
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
IL4
Protein A/G Purified
RUO
3565
IgG1 κ
Flow Cytometry
MP4-25D2
APC
NP_758858
Rat
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.