Learn More
IL-4 Rat, APC, Clone: MP4-25D2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
124.00 € - 288.00 €
Spezifikation
Antigen | IL-4 |
---|---|
Klon | MP4-25D2 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15922548
|
EnquireBio
QAB82-APC-25TESTS |
25 Tests |
124.00 €
25 Tests |
Verfügbar ab: 02-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15912548
|
EnquireBio
QAB82-APC-100TESTS |
100 Tests |
288.00 €
100 Tests |
Verfügbar ab: 02-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
IL-4 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
3565 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
MP4-25D2 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
NP_758858 | |
IL4 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |