Learn More
CellSensor™ IL1-bla ECV304 Zelllinie
Die CellSensor™ IL-1-bla ECV304-Zelllinie ist eine adhärente humane Harnblasenzelllinie, die zur Messung des (IL-1) Signalweges mittels Transkriptionsregelung des Beta-Lactamase-Gens verwendet wird.
Marke: CellSensor™ K1645
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Description
- IL-1-Zytokin-Zellsignalisierung ist ein kritischer Weg, der in Immunreaktionen und Entzündungsreaktionen involviert ist.
- Diese Zelllinie wurde mit der GenomeScreen™ Technologie gebildet, die ein promoterloses Beta-Lactamase-Reportergen verwendet, das nach dem Zufallsprinzip in das Genom der IL-1-bla-ECV304-Zelllinie integriert wird.
- Um Zellklone mit markierten durch IL1 induzierten Genen zu isolieren, wurden sequentielle Sortierrunden durchgeführt.
- Mit dieser Zelllinie wurde ein Dosis-Response-Assay unter Verwendung von IL-1 als Agonist durchgeführt.
Specifications
Sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff lagern oder zur sofortigen Verwendung auftauen. | |
Zytokine, Signalweg | |
1 Fläschchen | |
Teilende Zellen |