Learn More
Cytiva illustra™ NICK™ Säulen
Zur schnellen Entfernung markierter DNA (>20Basen in Länge) in nicht gebundenen radioaktiv markierten Nukleotiden mittels Schwerkraft-Flow-Chromatographie
Marke:  Cytiva 17-0855-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10218564
  • 521.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Sephadex™ G-50 -DNA in destilliertem Wasser mit 0.15 % Kathon™ CG/ICP-Biozid vorgepackt
  • Typische Rückgewinnung (Recovery): ≥90 % der angewendeten DNA
  • Kann Probenvolumina von bis zu 100 μl aufnehmen
Spezifikation
Spezifikation
Schnelle Aufreinigung von markierter DNA aus nicht eingebauten radioaktiv markierten Nukleotiden durch schwerkraft-basierte Chromatographie
Sephadex™ G-50 DNA-Qualität in destilliertem Wasser mit 0.15 % Kathon™ CG/ICP Biozid
Säule
50 Säulen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: reaction mass of:5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and2-methyl-2Hisothiazol- 3-one