Learn More
Cytiva illustra™ NICK™ Säulen
Zur schnellen Entfernung markierter DNA (>20Basen in Länge) in nicht gebundenen radioaktiv markierten Nukleotiden mittels Schwerkraft-Flow-Chromatographie
237.00 € - 521.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelle Aufreinigung von markierter DNA aus nicht eingebauten radioaktiv markierten Nukleotiden durch schwerkraft-basierte Chromatographie |
---|---|
Enthält | Sephadex™ G-50 DNA-Qualität in destilliertem Wasser mit 0.15 % Kathon™ CG/ICP Biozid |
Produkttyp | Säule |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10597065
|
Cytiva
17085501 |
20 Säulen |
237.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10218564
|
Cytiva
17-0855-02 |
50 Säulen |
521.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Mit Sephadex™ G-50 -DNA in destilliertem Wasser mit 0.15 % Kathon™ CG/ICP-Biozid vorgepackt
- Typische Rückgewinnung (Recovery): ≥90 % der angewendeten DNA
- Kann Probenvolumina von bis zu 100 μl aufnehmen
Spezifikation
Schnelle Aufreinigung von markierter DNA aus nicht eingebauten radioaktiv markierten Nukleotiden durch schwerkraft-basierte Chromatographie | |
Sephadex™ G-50 DNA-Qualität in destilliertem Wasser mit 0.15 % Kathon™ CG/ICP Biozid | |
Säule |