Learn More
Iloperidone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497286
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16497286 100 mg -
16457328 10 mg 10 Milligramm
16403347 50 mg -
3 options
Artikelnummer. 16497286
Marke: Medchem Express HY17410
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Iloperidone (HP 873) is a D2/5-HT2 receptor antagonist. Iloperidone is an atypical antipsychotic for the schizophrenia symptoms.
Iloperidone (HP 873) is a D2/5-HT2 receptor antagonist. Iloperidone is an atypical antipsychotic for the schizophrenia symptoms.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iloperidone
CAS 133454-47-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H27FN2O4
Menge 100 mg
Synonym HP 873
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (117.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1=CC=C(OCCCN2CCC(C3=NOC4=C3C=CC(F)=C4)CC2)C(OC)=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 426.48
Formelmasse 426.48
Reinheit (%) 99.62%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation