Learn More
Imaradenant, MedChemExpress
Artikelnummer. 16400067
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 16400067
Marke: Medchem Express HY101980
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress AZD4635 (HTL1071) is a potent, selective and orally active adenosine A2A receptor (A2AR) antagonist. AZD4635 binds to human A2AR with a Ki of 1.7 nM and shows >30-fold selectivity over other adenosine receptors.
AZD4635 (HTL1071) is a potent, selective and orally active adenosine A2A receptor (A2AR) antagonist. AZD4635 binds to human A2AR with a Ki of 1.7 nM and shows >30-fold selectivity over other adenosine receptors.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imaradenant
CAS 1321514-06-0
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H11ClFN5
Menge 50 mg
Synonym HTL1071 AZD4635
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (263.83 mM)
SMILES NC1=NC(C2=CC=C(F)C=C2)=C(C3=CC(Cl)=NC(C)=C3)N=N1
Molekulargewicht (g/mol) 315.73
Formelmasse 315.73
Reinheit (%) 98.85%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.