missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IMD-0354, MedChemExpress

Artikelnummer. 16463528
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16463528 10 mg 10 Milligramm
16406257 5 mg -
16439966 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16463528 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10172
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress IMD-0354 (IKK2 Inhibitor V) is a selective IKKβ inhibitor which inhibits NF-κB activity. IMD0354 inhibits TNF-α induced NF-κB transcription activity with an IC50 of 1.2 uM.

IMD-0354 (IKK2 Inhibitor V) is a selective IKKβ inhibitor which inhibits NF-κB activity. IMD0354 inhibits TNF-α induced NF-κB transcription activity with an IC50 of 1.2 uM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material IMD-0354
CAS 978-62-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H8ClF6NO2
Menge 10 mg
Synonym IKK2 Inhibitor V
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (260.64 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1)C2=CC(Cl)=CC=C2O
Molekulargewicht (g/mol) 383.67
Formelmasse 383.67
Reinheit (%) 99.77%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.