Learn More
IMD-0560, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474048
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16474048 10 mg -
16461059 1 mg -
16430407 50 mg -
16415036 100 mg 100 Milligramm
16406757 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16474048 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY105661
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress IMD-0560 is a novel IκB kinase β inhibitor.
IMD-0560 is a novel IκB kinase β inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material IMD-0560
CAS 439144-66-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H8BrF6NO2
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen Ethanol : 50 mg/mL (116.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C=CC(Br)=C1)O)NC2=C(C=CC(C(F)(F)F)=C2)C(F)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 428.12
Formelmasse 428.12
Reinheit (%) 99.67%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease