Learn More
Imirestat, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497008
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16497008 10 mg -
16491599 1 mg 1 Milligramm
16449557 5 mg 5 Milligramm
16420576 20 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16497008 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16255
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Imirestat (AL 1576) is an aldose reductase inhibitor, used for the treatment of diabetes.
Imirestat (AL 1576) is an aldose reductase inhibitor, used for the treatment of diabetes.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imirestat
CAS 89391-50-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H8F2N2O2
Menge 10 mg
Synonym AL 1576 Alcon 1576 HOE 843
Löslichkeitsinformationen DMSO : 83.33 mg/mL (291.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2(C(N1)=O)C3=C(C4=C2C=C(F)C=C4)C=CC(F)=C3
Molekulargewicht (g/mol) 286.23
Formelmasse 286.23
Reinheit (%) 98.42%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism