Learn More
ROBU VitraPOR™ Eintauchfilter
Für umgekehrte Filtration
81.65 € - 169.00 €
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porosität | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porosität | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16863056
|
ROBU VitraPOR™
24204 |
20 mm | 4 | 150 mm |
169.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16883056
|
ROBU VitraPOR™
24351 |
35 mm | 1 | 210 mm |
81.65 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16833056
|
ROBU VitraPOR™
24201 |
20 mm | 1 | 150 mm |
159.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16873056
|
ROBU VitraPOR™
24350 |
35 mm | 0 | 210 mm |
81.65 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16853056
|
ROBU VitraPOR™
24203 |
20 mm | 3 | 150 mm |
159.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16813066
|
ROBU VitraPOR™
24354 |
35 mm | 4 | 210 mm |
86.40 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16843056
|
ROBU VitraPOR™
24202 |
20 mm | 2 | 150 mm |
159.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16823056
|
ROBU VitraPOR™
24200 |
20 mm | 0 | 150 mm |
159.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16893056
|
ROBU VitraPOR™
24352 |
35 mm | 2 | 210 mm |
81.65 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Unsteril |