Learn More
STEMCELL Technologies ImmunoCult™-XF T Cell Expansion Medium, 500 mL
Artikelnummer. 15811152
Encompass
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 15811152
Marke: STEMCELL Technologies 10981
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Serum-free and xeno-free medium for the expansion of human T cells
  • ImmunoCult™-XF T Cell Expansion Medium is a serum-free and xeno-free medium optimized for the in vitro culture and expansion of human T cells isolated from peripheral blood
  • Recombinant cytokines, required for the optimal growth and expansion of T cells, have not been added to ImmunoCult™-XF T Cell Expansion Medium
  • This allows users the flexibility to prepare medium that meets their requirements
  • This product is designed for cell therapy research applications following the recommendations of USP<1043> on Ancillary Materials, and we can currently work with you to qualify this reagent under an approved investigational new drug (IND) or clinical trial application (CTA)
Spezifikation
Zelltyp T-Zellen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture; Expansion
Menge 500 ml
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.