missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Indeglitazar, MedChemExpress

Artikelnummer. 16448787
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Artikelnummer. Menge
16448787 5 mg
16486188 10 mg
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16448787

Marke: Medchem Express HY14817

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Indeglitazar (PPM 204) is an orally available PPAR pan-agonist for all three PPARα, PPARδ and PPARγ.

Indeglitazar (PPM 204) is an orally available PPAR pan-agonist for all three PPARα, PPARδ and PPARγ.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Indeglitazar
CAS 835619-41-5
Farbe Gray
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H19NO6S
Menge 5 mg
Synonym PPM 204
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (256.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCC1=CN(S(=O)(C2=CC=C(OC)C=C2)=O)C3=C1C=C(OC)C=C3
Molekulargewicht (g/mol) 389.42
Formelmasse 389.42
Reinheit (%) 99.11%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.