Learn More
Indeglitazar, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486188
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16486188 10 mg
16448787 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16486188 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14817
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Indeglitazar (PPM 204) is an orally available PPAR pan-agonist for all three PPARα, PPARδ and PPARγ.
Indeglitazar (PPM 204) is an orally available PPAR pan-agonist for all three PPARα, PPARδ and PPARγ.
Specifica
Chemischer Name oder Material Indeglitazar
CAS 835619-41-5
Farbe Gray
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H19NO6S
Menge 10 mg
Synonym PPM 204
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (256.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCC1=CN(S(=O)(C2=CC=C(OC)C=C2)=O)C3=C1C=C(OC)C=C3
Molekulargewicht (g/mol) 389.42
Formelmasse 389.42
Reinheit (%) 99.11%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.