Learn More
Indium(III) chloride, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Indium(III) chloride |
| CAS | 10025-82-8 |
| Menge | 10 g |
| Summenformel | Cl3In |
| MDL-Nummer | MFCD00011058 |
| SMILES | [In+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 221.18 |
| Reinheit (%) | 98% |