Learn More
Indole-3-carboxylic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497816
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16497816 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16497816 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY40161
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Indole-3-carboxylic acid is a normal urinary indolic tryptophan metabolite and has been found elevated in patients with liver diseases.
Indole-3-carboxylic acid is a normal urinary indolic tryptophan metabolite and has been found elevated in patients with liver diseases.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole-3-carboxylic acid
CAS 771-50-6
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H7NO2
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (620.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CNC2=CC=CC=C12
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
Menge 100 mg
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism