Learn More
Infigratinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448855
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16448855 10 mg 10 Milligramm
16441076 200 mg -
16431807 50 mg 50 Milligramm
16416166 100 mg -
16408337 5 mg 5 Milligramm
16401666 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16448855 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13311
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Infigratinib (BGJ-398; NVP-BGJ398) is a potent inhibitor of the FGFR family with IC50s of 0.9 nM, 1.4 nM, 1 nM, and 60 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, and FGFR4, respectively.
Infigratinib (BGJ-398
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Infigratinib
CAS 872511-34-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H31Cl2N7O3
Menge 10 mg
Synonym BGJ-398 NVP-BGJ398
Löslichkeitsinformationen DMSO : 12 mg/mL (21.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES ClC1=C(C(Cl)=C(C=C1OC)OC)NC(N(C2=CC(NC3=CC=C(C=C3)N4CCN(CC4)CC)=NC=N2)C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 560.48
Formelmasse 560.48
Reinheit (%) 98.69%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease