Learn More
Iniparib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475696
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
200 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16475696 100 mg -
16454918 10 mg 10 Milligramm
16451167 50 mg -
16431626 500 mg 500 Milligramm
16431026 200 mg 200 Milligramm
5 options
Artikelnummer. 16475696
Marke: Medchem Express HY12015
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Iniparib (BSI-201) is an irreversible inhibitor of PARP1, used in the research of triple negative breast cancer.
Iniparib (BSI-201) is an irreversible inhibitor of PARP1, used in the research of triple negative breast cancer.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iniparib
CAS 160003-66-7
Farbe Bright Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H5IN2O3
Menge 100 mg
Synonym BSI-201 NSC-746045 IND-71677
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (342.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(C([N+]([O-])=O)=C1)I)N
Molekulargewicht (g/mol) 292.03
Formelmasse 292.03
Reinheit (%) 99.74%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death