Learn More
Sampling Systems™ Einsätze zur Verwendung mit Multi Thief
Ermöglicht das schnelle und einfache Ändern des Probenvolumens durch Wechseln der abnehmbaren Probenzellen. Der Sampling Systems™ Einsatz zur Verwendung mit dem Multi Thief Probenehmer eignet sich ideal für die Entnahme mehrerer Massenproben aus frei fließenden Pulvern und Granulaten.
Marke:  Sampling Systems™ 1290W-50
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.31680kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15889241
  • 207.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Konstruktion aus Edelstahl 316
  • Verschiedene Probenvolumina
  • Verschiedene Längen der Probenehmer
  • Geeignet für frei fließende Pulver und Granulate
  • Mehrstufen-Pulverprobenehmer mit variablen Probenvolumina
Spezifikation
Spezifikation
Probensammler-Einsätze
Edelstahl (316)
50 ml